Principaux documents
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
About This Item
Formule linéaire :
2-(HOOC)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-719-7
Essai
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
134-137 °C
Température de transition
flash point 139 °C
Solubilité
887 g/L
Masse volumique apparente
500‑700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2