Principaux documents
79105BC
Millipore
GDS PPMX Pipette Tip Reload Rack
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
1 EACH
410.00 CHF
410.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
410.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121521
410.00 CHF
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany