Principaux documents
69049
Millipore
Pellet Paint Co-Precipitant
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.31
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable