676491
VEGF Inducer, GS4012
A cell-permeable pyridinyl-thioether compound that acts as a potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation.
Synonyme(s) :
VEGF Inducer, GS4012, 4-(2-(4-Methoxyphenylsulfanyl)ethyl)pyridine, HCl, GS4012
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S(CCc2ccncc2)c1ccc(cc1)OC.Cl
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c1-16-13-2-4-14(5-3-13)17-11-8-12-6-9-15-10-7-12;/h2-7,9-10H,8,11H2,1H3;1H
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Potent inducer of VEGF and VEGF-mediated vessel formation
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Depre, C., et al. 2003. Circulation108, 2723.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable