Principaux documents
480747
Sigma-Aldrich
Neurogenesis Inducer V, KHS101
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2).
Synonyme(s) :
Neurogenesis Inducer V, KHS101, N⁴-Isobutyl-N²-((2-phenylthiazol-4-yl)methyl)pyrimidine-2,4-diamine
10 MG
147.00 CHF
147.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
147.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
147.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
resin (Sticky)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c(nc(c1)CNc3nc(ccn3)NCC(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
Clé InChI
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A blood brain barrier permeable pyrimidinyl-aminothiazole compound that specifically interacts with TACC3 (transforming acidic coiledcoil-containing protein 3) and promotes nuclear localization of ARNT2 (aryl-hydrocarbon receptor nuclear translocator 2). Shown to significantly induce neuronal differentiation of cultured rat hippocampal NPCs (neural progenitor cells; EC50 ~ 1 µM) and in adult rats (6 mg/kg, s.c.) and suppress proliferation.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Wurdak, H., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 16542
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable