Principaux documents
670107
Millipore
UDP-α-D-N-Acetylglucosamine, Disodium Salt
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Synonyme(s) :
UDP-α-D-N-Acetylglucosamine, Disodium Salt, UDP-GlcNAc, 2Na
50 MG
Demander
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
Demander
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H25N3O17P2 · 2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
651.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
Clé InChI
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
Description générale
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferase. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and EDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable