616467
ZDON
≥98% (HPLC), powder, transglutaminase 2 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, Z-DON, 6-diazo-5-oxo-norleucine tetrapeptide, TG2 Inhibitor
351.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
About This Item
351.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, A cell-permeable, peptide-based, irreversible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2; IC₅₀ = 150 nM for recombinant TG2). Reacts with the active site cysteine of TG2.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable