616374
TRAIL, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
Apo2L, Human, Recombinant, E. coli, TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin (EU/μg TRAIL)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
(-70°C).
Autres remarques
Mitsaides, N., et al. 2000. Cancer Res.60, 4122.
Griffith, T.S., et al. 1999. J. Exp. Med.189, 1343.
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Wiley, S.R., et al. 1995. Immunity3, 673.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable