582235
Tetanus Toxin, C-Fragment, Clostridium tetani
The C-terminal binding portion of the heavy chain of tetanus toxin.
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
sterile distilled water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Useful for binding studies
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Williamson, L.C., et. al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 770.10.
Evinger, C. and Erichsen, J.T. 1986. Brain Res.380, 383.
Helting, T.B. and Zwisler, O. 1977. J. Biol. Chem.252, 187.
Matsuda, M. and Yoneda, M. 1977. Biochem. Biophys. Res. Commun.77, 268.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3