Principaux documents
T3194
Sigma-Aldrich
Tetanus toxin
from Clostridium tetani, cleaves synaptobrevin (VAMP-2)
25 μG
446.00 CHF
446.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
446.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
446.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Toxine tétanique from Clostridium tetani,
Poids mol.
150 kDa (heavy chain (100 kDa) and a light chain (50 kDa) connected through an interchain disulfide bond)
Niveau de qualité
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Clostridium tetani E88 ... tetX(1061100)
Description générale
La toxine tétanique est également connue sous le nom de tétanospasmine. Cette protéine de 150 kDa[1] est produite par Clostridium tetani.[2] Elle est composée d'une chaîne légère et d'une chaîne lourde.[3]
Application
La toxine tétanique de Clostridium tetani a été utilisée comme inhibiteur de l'exocytose/la sécrétion dépendante de l'appareil de Golgi pour déterminer si la protéine SCAMP5 (secretory carrier membrane protein) stimule la sécrétion de l'α-synucléine par la voie conventionnelle dépendante de l'appareil de Golgi.[4] Elle a également été utilisée sur des cultures de cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC) dans des essais de prolifération des lymphocytes T.[5]
La toxine tétanique de Clostridium tetani a été utilisée pour inhiber la libération vésiculaire des cellules Neuro2A transfectées par la pannexine 11.
Actions biochimiques/physiologiques
La toxine tétanique peut provoquer une paralysie spasmodique.[3]
Se lie aux accepteurs de polysialogangliosides sur la surface de tous les terminaux présynaptiques des nerfs périphériques. Internalisée par endocytose à récepteur et acheminée vers la moelle épinière et le cerveau par transport rétrograde trans-synaptique. Bloque la libération de glycine des interneurones inhibiteurs de la moelle épinière. Clive la synaptobrévine (VAMP-2) et bloque l'exocytose des vésicules synaptiques in vivo.
Se lie aux accepteurs de polysialogangliosides sur la surface de tous les terminaux présynaptiques des nerfs périphériques ; bloque la libération de glycine des interneurones inhibiteurs de la moelle épinière ; clive la synaptobrévine (VAMP-2) et bloque l'exocytose des vésicules synaptiques in vivo.
Notes préparatoires
Purifiée de cultures de Clostridium tetani par une modification de la méthode de Robinson et coll.
Reconstitution
Chaque flacon reconstitué avec 100 μl d'eau purifiée stérile contient environ 25 μg de toxine tétanique dans du HEPES 20 M, pH 7,4, avec du lactose à 1,25 %.
Remarque sur l'analyse
Deux bandes par SDS-PAGE dans des conditions réductrices (chaîne lourde de 100 kDa et chaîne légère de 50 kDa).
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
A gut microbial mimic that hijacks diabetogenic autoreactivity to suppress colitis
Nanjundappa RH, et al.
Cell, 171(3), 655-667 (2017)
Diseases of the Thoracic Cage and Respiratory Muscles
Clinical Respiratory Medicine, 763-775 (2012)
MODELS vert The Tetanus Toxin Model of Temporal Lobe Epilepsy
Endocrine regulations, 804-807 (2009)
Tetanus
Hunter's Tropical Medicine and Emerging Infectious Disease, 508-510 (2013)
Felix Horns et al.
Cell reports, 30(3), 905-913 (2020-01-23)
Antibody memory protects humans from many diseases. Protective antibody memory responses require activation of transcriptional programs, cell proliferation, and production of antigen-specific antibodies, but how these aspects of the response are coordinated is poorly understood. We profile the molecular and