567020
Simvastatin
≥98% (HPLC), solid, HMG-CoA reductase inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Simvastatin, MK-733, L-Type Calcium Channel Blocker VI
276.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
276.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Simvastatin, A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 8539
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Traces de cations
heavy metals: ≤20 ppm
heavy metals: <20 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Clé InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
farnesylation
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol. 102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol. 94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int. 52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable