MAK316
Heme Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonyme(s) :
Heme Quantification Kit
About This Item
Produits recommandés
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
hematological disorder
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable