Principaux documents
538909
Sigma-Aldrich
Prostaglandin D2
Major prostaglandin metabolite in brain and an important inflammatory mediator in mast cells.
Synonyme(s) :
Prostaglandin D2, PGD₂
1 MG
207.00 CHF
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
207.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H32O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.77
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 7879
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
acetone: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H]([C@H](C(=O)C1)\C=C\[C@@H](O)CCCCC)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Clé InChI
BHMBVRSPMRCCGG-OUTUXVNYSA-N
Description générale
Major prostaglandin metabolite in the brain and an important inflammatory mediator in mast cells. Neuromodulator that evokes nerve-mediated Cl- secretion. Stimulates adenylate cyclase.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
Adenylate cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Horn, E.H., et al. 1995. Clin. Sci. 89, 91.
Frieling, T., et al. 1994. Am. J. Physiol. 266, G132.
Huttemeier, P.C., et al. 1993. Prostaglandins 45, 177.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable