538904
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Synonyme(s) :
Prostaglandin E2, PGE₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to light yellow
Solubilité
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Clé InChI
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
Avertissement
Autres remarques
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3