528105
Picrotoxin, Anamirta cocculin
A potent antagonist of GABA receptors (IC₅₀ = 240 nM) at synapses in the central nervous system.
Synonyme(s) :
Picrotoxin, Anamirta cocculin
Description
Merck USA index - 14, 7415
Essai
≥98% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
Forme
crystals
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white to light yellow
Solubilité
aqueous base: 3 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
O6[C@]87[C@H]6C[C@@]9([C@]8([C@H](OC7=O)C%10OC(=O)C9[C@@H]%10C(O)(C)C)C)O.O1[C@]32[C@@]4([C@H](OC3=O)C5OC(=O)C([C@@]4(CC21)O)[C@@H]5C(=C)C)C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
Clé InChI
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GABA receptors
Avertissement
Autres remarques
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable