552233
QX-314
≥99% (HPLC), lyophilized solid, voltage-sensitive Na+ conductance blocker, Calbiochem®
Synonyme(s) :
QX-314
Produits recommandés
Nom du produit
QX-314, A quaternary lidocaine derivative, permanently charged, and lipophobic.
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
water: 3 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[N+](CC)(CC)(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3/p+1
Clé InChI
PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A powerful blocker of voltage-sensitive Na+ conductance
Avertissement
Autres remarques
Regehr, W.G. and Tank, D.W. 1992. J. Neurosci.12, 4202.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable