524390
Phorbol 12,13-dibutyrate
≥99% (HPLC), solid (crystalline), PKC activator, Calbiochem
Synonyme(s) :
Phorbol-12,13-dibutyrate, PDBu, PKC Activator II
About This Item
Produits recommandés
product name
Phorbol-12,13-dibutyrate, Strong irritant for mouse skin, but only moderately active as a tumor promoter.
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid (crystalline)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clear
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C28H40O8/c1-7-9-20(30)35-24-16(4)27(34)18(22-25(5,6)28(22,24)36-21(31)10-8-2)12-17(14-29)13-26(33)19(27)11-15(3)23(26)32/h11-12,16,18-19,22,24,29,33-34H,7-10,13-14H2,1-6H3/t16-,18+,19-,22-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Clé InChI
BQJRUJTZSGYBEZ-YVQNUNKESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Na+,K+- ATPase
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Lee, E.J., et al. 1994. Brain Res. 665, 127.
Critz, S.D., et al. 1993. J. Neurochem.60, 1175.
Iredale, P.A., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 611.
Critz, S.D., and Byrne J.H. 1992. J. Neurophys.68, 1079.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Ward C.A., and Moffat, M.P. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 937.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable