Principaux documents
5.06046
Sigma-Aldrich
PRMT Inhibitor VII, DB867
Synonyme(s) :
PRMT Inhibitor VII, DB867, 5-[5-(4-Carbamimidoyl-phenyl)-furan-2-yl]-pyridine-2-carboxamidine
10 MG
161.00 CHF
161.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
161.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.30
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
161.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
9 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
10% acetic acid: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable biscarboxamidine derivative that acts as a selective inhibitor of protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1; IC50 = 9.5 µM). Exhibits about 10-fold greater selectivity over PRMT5 (IC50 = 110 µM) and PRMT6 (IC50 = 118 µM). Shown to block BMP4-induced phosphorylation and activation of Smad1/Smad5 and asymmetric dimethylation of Arg3 on histone 4 (H4R3) in HaCaT cells transfected with PRMT1.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
PRMT1
Reversible: yes
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Xu, J., et al, 2013. Mol. Cell.51, 1.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable