Principaux documents
5.05762
Sigma-Aldrich
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate
Synonyme(s) :
(+/-)-Clopidogrel Hydrogensulfate, Purinergic P2Y12 Receptor Antagonist, (+/-)-Clopidogrel, Plavix
5 MG
225.00 CHF
225.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
225.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16ClNO2S · xH2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.82 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
225.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])O.[s]1c2c(cc1)C[N+H](CC2)C(c3c(cccc3)Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
FDEODCTUSIWGLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A thienopyridine compound that acts as a specific irreversible inhibitor of purinergic P2Y12 receptors. Blocks ADP-induced platelet aggregation and serves as an anti-thrombotic agent. Shown to reduce vascular inflammation and angiotensin II induced-abdominal aortic aneurysm progression. Clopidogrel is a prodrug that requires activation by CYP enzyme system to produce its pharmacologically active metabolite.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
P2Y₁₂
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Liu, O., et al. 2012. PLoS One.7, e51707.
Savi, P., et al. 2005. Semin. Thromb. Hemost.31, 174.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable