Principaux documents
410960
Sigma-Aldrich
Ischemin
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CBP-BRD acetyl-lysine binding pocket with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B.
Synonyme(s) :
Ischemin, (E)-5-(2-Amino-4-hydroxy-5-methyl-phenylazo)-2,4-dimethyl-benzenesulfonic acid, MS120, BRD4 Inhibitor II
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-red
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, orange
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(/N=N/C2=C(N)C=C(O)C(C)=C2)C=C(C(C)=C1)S(=O)(O)=O
Clé InChI
UUECJWRVDTUDCB-ISLYRVAYSA-N
Description générale
A cell-permeable azobenzene compound that reversibly targets CREB-binding protein bromodomain (CBP-BRD) acetyl-lysine binding pocket (Kd = 19 µM) with moderate selectivity over BAZ1B, PCAF, BRD4-1 and BAZ2B (Kd = 37, 41, 70 and >100 µM, respectively) and disrupts CBP interaction with the binding partners. Blocks CBP-p53 interaction and alters the post-translational modification states on p53 and histones. Shown to inhibit the transcription functions of p53 on DNA damage (IC50 = 5 µM for p53-induced p21 activation in Luc-U2OS cells) and suppress cardiac myocyte apoptosis during ischemia conditions.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Autres remarques
Borah, J.C., et al. 2011, Chem. Biol.18, 531.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable