407318
β-Interferon, Human, Recombinant, CHO Cells
Synonyme(s) :
Interferon α-2 precursor, IFN-β-1a, rHuIFN-β-1a
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Graber, J., et al. 2005. J. Neuroimmunol.161,169.
Mallada-Frechin, J., et al. 2005. Rev. Neurol.40, 482.
Patten, S.B., et al. 2005. Mult. Scler.11, 175.
Pohl, D., et al. 2005. Neurology64, 888.
Schwid, S.R., et al. 2005. Arch. Neurol.62, 785.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3