Principaux documents
IF011
Sigma-Aldrich
Interféron-β, protéine recombinante de souris
Interferon-β Protein, Recombinant mouse.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95%
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Interféron β (IFNbêta) de souris recombinant purifié
Définition de l'unité
Activité spécifique : Les résultats sont déterminés par rapport à l'étalon de référence international de l'interféron bêta (IFNbêta) de souris fourni par les National Institutes of Health. L'unité d'activité est mesurée sur des cellules L929 de souris avec le virus encéphalomyocardique (EMCV).
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : Déterminée par évaluation de l'inhibition de l'effet cytopathogène induit par voie virale. Dans cette analyse antivirale d'interféron, la quantité d'interféron nécessaire pour produire un effet cytopathogène de 50 % est d'environ 1 unité/ml.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Adriana G Quiroz-Reyes et al.
Molecular medicine reports, 25(6) (2022-04-30)
As the understanding of cancer grows, new therapies have been proposed to improve the well-known limitations of current therapies, whose efficiency relies mostly on early detection, surgery and chemotherapy. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been introduced as a promissory and
Shawn M Freed et al.
FEBS letters, 595(21), 2665-2674 (2021-10-01)
Toll-like receptor 3 (TLR3) recognizes viral double-stranded RNA (or the synthetic dsRNA analog poly I:C) and induces a signal transduction pathway that results in activation of transcription factors that induce expression of antiviral genes including type I interferon (IFN-I). Secreted
Jon B Suzich et al.
EMBO reports, 22(9), e52547-e52547 (2021-07-02)
Herpes simplex virus (HSV) establishes latent infection in long-lived neurons. During initial infection, neurons are exposed to multiple inflammatory cytokines but the effects of immune signaling on the nature of HSV latency are unknown. We show that initial infection of
Paulino Barragán-Iglesias et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(18), 3517-3532 (2020-04-05)
One of the first signs of viral infection is body-wide aches and pain. Although this type of pain usually subsides, at the extreme, viral infections can induce painful neuropathies that can last for decades. Neither of these types of pain