342000
Caspase Inhibitor, Negative Control
The Caspase Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 105637-38-5, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase Inhibitor, Negative Control, Z-FA-FMK, Cathepsin B, Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H23FN2O4/c1-15(19(25)13-22)23-20(26)18(12-16-8-4-2-5-9-16)24-21(27)28-14-17-10-6-3-7-11-17/h2-11,15,18H,12-14H2,1H3,(H,23,26)(H,24,27)
Clé InChI
ASXVEBPEZMSPHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cathepsin-B
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Guo, H., et al. 1998. Exp. Cell Res.245, 57.
Rosenthal, P.J., et al. 1993. J. Clin. Invest.91, 1057.
Ahmed, N.K., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1201.
Rauber, P., et al. 1986. Biochem. J. 239, 633.
Shaw, E., et al. 1986. Biomed. Biochim. Acta 45, 1397.
Rasnick, D. 1985. Anal. Biochem. 149, 461.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable