Principaux documents
341280
Sigma-Aldrich
Factor I, Human
Factor I, Human, is a glycoprotein composed of two non-identical disulfide-bonded subunits of 50 and 38 kDa. A serine protease that requires protein cofactor in order to effect substrate cleavage.
Synonyme(s) :
C3b/C4b Inactivator
250 μG
623.00 CHF
623.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
623.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
623.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, Factor H, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native factor I from human serum. Glycoprotein composed of two non-identical disulfide-bonded subunits of M.W. of 50 kDa (α) and 38 kDa (β). Present in normal human serum at about 34 µg/ml. A serine protease that requires protein cofactor in order to effect substrate cleavage. Thus, either Factor H or Factor I mediates cleavage of C3b. C4-binding protein or complement receptor CR1 can function as the cofactor required for Factor I-mediated cleavage of C4b.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In PBS, pH 7.2.
Notes préparatoires
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Solol-Celigny, P., et al. 1982. Clin. Exp. Immunol. 47, 197.
Pangburn, M.K., et al. 1977. J. Exp. Med. 146, 257.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable