P4562
Pyruvate de sodium
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Synonyme(s) :
αAcide α-cétopropionique sodium salt, Acide 2-oxopropanoïque sodium salt, Acide pyruvique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- as a supplement in Ca2+ + N-Tris(hydroxymethil)methyl-2-aminoethanesulfonic acid (TES)–NaCl medium for sperm incubation
- as a supplement in TCM-199 hepes modification solution for cumulus-oocytes complexes (COC′s) culture
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse primary hepatocytes (MPHs) and also to intraperitoneally inject fasted mice for glucose production assessment
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Il a été démontré que l'eau ultra pure produite par un système Milli-Q® ne contenait pas de BPA et convenait à la recherche en embryologie, car elle réduit autant que possible les interférences des perturbateurs endocriniens.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture