324798
Enterotoxin Type B
from Staphylococcus aureus, Single band by SDS PAGE, solid, immune system activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, SEB
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Enterotoxin Type B, Staphylococcus aureus, A heat-stable superantigen from S. aureus that activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Disponibilité
not available in Canada
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
sterile distilled water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Activates the immune system to produce a burst of anti-inflammatory cytokines.
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Huang, W., and Koller, L.D. 1998. Immunology 95, 331.
Hayward, A.R., et al. 1995. Pediatr. Res.37, 455.
Schmaltz, R., et al. 1995. Immunol. Invest.24, 805.
Brehm, R.D., et al. 1990. Appl. Environ. Microbiol.56, 1067.
Iandolo, J.J., and Tweten, R.K. 1988. Methods Enzymol.165, 43.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable