324518
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat
The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat, 4-((3 E)-3-((5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl)methylidene)-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid, eIF4F Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark brown
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable