250225
Cytochalasin B, Dihydro-
Induces changes in cell morphology and motility with no effect on sugar transport.
Synonyme(s) :
Cytochalasin B, Dihydro-
126.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
126.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2790
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)CC[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H39NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,15-17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
Clé InChI
WIULKAASLBZREV-RXPQEOCGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Changes in cell morphology and motility
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable