205530
CA-074
CA-074, also referenced under CAS 134448-10-5, modulates the biological activity of cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
CA-074, Cathepsin B Inhibitor III, [L-3- trans-(Propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-proline
247.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
247.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
colorless to white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cathepsin B
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tsuchiya, K., et al. 1999. Exp. Neurol. 155, 187.
Yamamoto, A., et al. 1997. J. Biochem.121, 974.
Inubushi, T., et al. 1994. J. Biochem. 116, 282.
Murata, M., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 307.
Towatari, T., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 311.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3