06-886-I
Anti-NFκB p50 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit, NFκB p50, DNA-binding factor KBF1, EBP-1, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NFKB1(4790)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected NFkB p50 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Autres remarques
En option