203820
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Synonyme(s) :
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cGMP, Br-cGMP, Na
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
149.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Couleur
white
Solubilité
water: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4[nH]c(n[c](c4nc3Br)=O)N)CO1)O
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
Clé InChI
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein kinase G
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Perreault, T., and DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A., and Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable