B6684
Rp-8-Bromo-β-phenyl-1,N2-ethenoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Rp-β-Phenyl-1,N2-etheno-8-bromoguanosine 3′,5′-cyclic monophosphorothioate sodium salt, Rp-8-Br-PET-cGMPS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
30 nM Ki
Couleur
white to beige
Pf
240-300 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 15 mg/mL at ≤60 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2O[P@]([O-])(=S)OC[C@H]2O[C@H]1n3c(Br)nc4C(=O)n5cc(nc5Nc34)-c6ccccc6
InChI
1S/C18H15BrN5O6PS.Na/c19-17-21-11-14(24(17)16-12(25)13-10(29-16)7-28-31(27,32)30-13)22-18-20-9(6-23(18)15(11)26)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,10,12-13,16,25H,7H2,(H,20,22)(H,27,32);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,16-,31-;/m1./s1
Clé InChI
SVMPQLHYWRTQCX-DBHVCDLJSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable