203297-M
Bisindolylmaleimide IV
A potent, cell permeable, and selective inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 87 nM).
Synonyme(s) :
Bisindolylmaleimide IV, Arcyriarubin A, 2,3- bis(1H-Indol-3-yl)maleimide, Ro 31-6233
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
dark orange
Solubilité
methanol: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([nH]c2)cccc3
InChI
1S/C20H13N3O2/c24-19-17(13-9-21-15-7-3-1-5-11(13)15)18(20(25)23-19)14-10-22-16-8-4-2-6-12(14)16/h1-10,21-22H,(H,23,24,25)
Clé InChI
DQYBRTASHMYDJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem.35, 177.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable