124020
Akt Inhibitor X
The Akt Inhibitor X, also referenced under CAS 925681-41-0, controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Akt Inhibitor X, 10-(4ʹ-(N-diethylamino)butyl)-2-chlorophenoxazine, HCl, 10-NCP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Akt
Rn cell lines (IC₅₀ = 2-5 µM)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable