Principaux documents
2006-OP
Sigma-Aldrich
ABTS Liquid Substrate
OMNIPUR®, solution, substrate for alkaline phosphatase
100 ML
140.00 CHF
140.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Changer de vue
100 ML
140.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
140.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Nom du produit
ABTS Liquid Substrate, OmniPur® Grade, Suitable for substrate for alkaline phosphatase.
Niveau de qualité
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
haze-free colorless to slight green
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Suitable for substrate for alkaline phosphatase. Forms insoluble blue product.
Specifications:
Absorbance (410 nm): ≤0.07AU
Absorbance (lambda max): 1.2-1.5AU
Absorption maximum lambda: 340-343 nm
pH at 25°C: 3.7-4.3
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1