A1227
ABTS Enhancer
liquid, for peroxidase detection
Synonyme(s) :
2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) Enhancer
About This Item
Produits recommandés
product name
ABTS Enhancer, for peroxidase detection
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.