196418
BAPTA, Tetrasodium Salt
Ca2+ chelator exhibiting a 105-fold greater affinity for Ca2+ .
Synonyme(s) :
BAPTA, Tetrasodium Salt, 1,2- bis( o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, 1,2-bis(o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cccc1)OCCOc2c(cccc2)N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
Clé InChI
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Li, L., et al. 1995. J. Cell Physiol. 163, 105.
Tymianski, M., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1973.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable