Principaux documents
1.93644
Supelco
Acétate de sodium
Synonyme(s) :
Sodium acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H3NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
EMPARTA®
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1