Principaux documents
1.93638
Supelco
Chlorure de potassium
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium chloride
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable