Principaux documents
1.93259
Supelco
Ammonium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Ammonium thiocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH4N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Clé InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
1.93259.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable