Principaux documents
1.04317
Millipore
Gélose trypticase soja - milieu de culture déshydraté
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonyme(s) :
Gélose de CASO, Gélose tryptone-soja, Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja, TSA
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
EP
ISO
JP
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and agar-agar is the solidifying agent.
Application
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples. It is suitable for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Informations légales
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.