182800
Ascomycin, Streptomyces hygroscopicus
An ethyl analog of FK506 with similar immunosuppressant properties.
Synonyme(s) :
Ascomycin, Streptomyces hygroscopicus, Immunomycin, FR-900520
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29+,30+,31-,32-,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
Clé InChI
ZDQSOHOQTUFQEM-BFFCMSJVSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Immunophilins
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kawai, M., et al. 1993. FEBS Lett.316, 107.
Pilot-Matias, T.J., et al. 1993. Gene128, 219.
Shafiee, A., et al. 1993. J. Antibiot.46, 1397.
Petros, A.M., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 2467.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3