1.51912
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
Purospher® STAR SI (5µm) Hibar® RT 250-10
1 580.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
1 580.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 250 mm x 10 mm Hibar® RT HPLC column
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
400 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 10 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
Silica bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
1.5-10.5
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications