Principaux documents
1.50839
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
Cartouche pour HPLC TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"]
1 UNIT
897.00 CHF
UNIT
3 120.00 CHF
897.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
1 UNIT
897.00 CHF
UNIT
3 120.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
897.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Nom du produit
Colonne LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART 250-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Cartouches de CLHP
LiChrospher® RP-select B est un support en gel de silice sphérique polyvalent, produit de façon conventionnelle, pour la chromatographie en phase inversée exploitant l′hydrophobicité d′une phase C-8. Ce support est particulièrement adapté à la séparation des composés basiques, mais présente tout de même des propriétés adéquates pour la détermination des composés neutres et acides. Ce sorbant est rempli dans une cartouche de CLHP LiChroCART 250-4. Le raccordement du système CLHP est réalisé à l′aide du portoir pour cartouches manu-CART NT (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 90 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 1,0 - 2,0
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf