Principaux documents
1.50195
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 2 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
LiChroCART 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
Paramètres
250 bar pressure
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 2 mm
Description générale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Stockage et stabilité
Storage temperature: no restrictions.
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany