1.50142
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
949.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
About This Item
949.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
18.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0