Principaux documents
1.47574
SAFC
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté
new
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP, granulated
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.07
Numéro MDL:
Forme:
granular
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
DAC
USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
granular
Impuretés
low in endotoxins
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Standard bulk materials often show a tendency for caking, clumping and dust formation which results in laborious weighing and manual de-caking processes with a negative impact on manufacturing efficiency. Due to its granulated form, di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate granulated is free-flowing and easy to handle. Its greatly reduced caking behavior facilitates processability, speeds up manufacturing processes and increases operator safety. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate is used as a buffer component for Biomolecule downstream processing steps and final formulation as well as small molecule final formulation.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.