1.47345
Phosphate de sodium monobasique dihydrate
granulated, USP, Ph. Eur., EMPROVE® EXPERT, JPE, BP, ChP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de sodium dihydrate
About This Item
Agence
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
granular
Impuretés
low in endotoxins
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.