Principaux documents
14-465-M
Sigma-Aldrich
IGF-IR (δ1-958) Protein, active, 20 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant human IGF-IR residues 959-end, for use in Kinase Assays.
20 μG
547.00 CHF
250 μG
3 480.00 CHF
547.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
547.00 CHF
250 μG
3 480.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
547.00 CHF
Date d'expédition estimée le09 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poids mol.
Mw 48 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... IGF1R(3480)
Description générale
N-terminal His6-tagged, recombinant human IGF-IR residues 959-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: IGF-1R
Target Sub-Family: TK
Conditionnement
Also available in 250μg size, please inquire for pricing and availability.
Qualité
routinely evaluated by phosphorylation of IGF-IRtide
Forme physique
Ni2+/NTA-agarose
Stockage et stabilité
6 months at -70°C
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany