Principaux documents
1.37035
SAFC
Acide acétique (1 mol/l)
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique solution
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
3 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.